Principaux documents
8.22325
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxyacetanilide
for synthesis
Synonyme(s) :
4′-Hydroxyacetanilide
50 G
29,00 €
250 G
42,80 €
1 KG
88,00 €
25 KG
1 070,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
29,00 €
250 G
42,80 €
1 KG
88,00 €
25 KG
1 070,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4(OH)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
203-157-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
29,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
540 °C
Puissance
1944 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
15 % (v/v)
pH
5.5-6.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
Pf
169-170 °C
Solubilité
14 g/L
Densité
1.293 g/cm3 at 21 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(c1ccc(cc1)O)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A Review on the Properties and Uses of Paracetamol: This article provides a comprehensive overview of paracetamol, detailing its critical properties and varied uses in the pharmaceutical industry. (Ogemdi, 2019).
  • Development and Validation of a Chromatographic Method for Estimating Paracetamol: Discusses a method for simultaneous estimation of paracetamol and other compounds, highlighting its pharmacological significance. (Navneet Kumar et al., 2017).
  • Quality Assessment of Paracetamol Tablets: Evaluates the quality of different brands of paracetamol tablets in the Yemeni market, crucial for consumer safety. (Ali Alyahawi et al., 2018).
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 168 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup