Principaux documents
8.21967
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetanilide
for synthesis
Synonyme(s) :
4′-Bromoacetanilide, N-Acetyl-p-bromoaniline
About This Item
Formule linéaire :
4-(Br)C6H4NHCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
203-154-9
Forme:
powder
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
164-167 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Br): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 164 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1