Principaux documents
8.21926
Sigma-Aldrich
Acetyl bromide
for synthesis
Synonyme(s) :
Acetyl bromide, Acetic acid bromide, Acetoxy bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H3BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
208-061-7
Pression de vapeur
133 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
pb
76.7 °C/1013 mbar
Pf
-96 °C
Température de transition
flash point 177 °C
Densité
1.65 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3
Clé InChI
FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.650 - 1.670
Identity (IR): passes test