Principaux documents
8.21102
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, Wurster-reagent, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylene-diamine dihydrochloride
2 G
66,50 €
10 G
133,00 €
25 G
315,00 €
66,50 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
66,50 €
10 G
133,00 €
25 G
315,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,4-[N(CH3)2]2 · 2 HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
211-274-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
66,50 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
227-230 °C (decomposition)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].[N+H](C)(C)c1ccc(cc1)[N+H](C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
Clé InChI
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable