Principaux documents
8.21101
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, 1,4-Bis(dimethylamino)benzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,4-[N(CH3)2]2
Poids moléculaire :
164.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-831-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Pf
48-50 °C
Température de transition
flash point >112 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(C)(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 45 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup