Principaux documents
8.21095
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiophene
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetrahydrothiophene, Tetramethylene sulfide, THT
5 ML
21,10 €
250 ML
52,70 €
21,10 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
21,10 €
250 ML
52,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-728-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
≥98.0% (GC)
21,10 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
19 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
202 °C
Puissance
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.1-12.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O)
pb
121 °C/1013 hPa
Pf
-96 °C
Température de transition
flash point 19 °C
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S1CCCC1
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup