Principaux documents
8.20973
Sigma-Aldrich
Phenazine
for synthesis
Synonyme(s) :
Phenazine, Dibenzopyrazine
5 G
77,40 €
77,40 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
77,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-193-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
77,40 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
172-176 °C (External MSDS)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
n1c2c(nc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8N2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
Clé InChI
PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 173 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable