8.20775
Methyl methanesulfonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid methyl ester, MMS
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.8 hPa ( 59 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
225 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
203 °C/1013 hPa
Pf
20 °C
Température de transition
flash point 104 °C
Densité
1.30 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Clé InChI
MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.298 - 1.299
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.