Y0001304
Butyl methanesulfonate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
NSC 36060
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
imatinib
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C5H12O3S/c1-3-4-5-8-9(2,6)7/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
LFLBHTZRLVHUQC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)