8.20706
3-Indolyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Indolyl acetate, Acetic acid 3-indolyl ester, 3-Acetoxyindole, Indoxyl acetate
63,80 €
Date d'expédition estimée le27 février 2025Détails
About This Item
63,80 €
Date d'expédition estimée le27 février 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Pf
127-129 °C
Chaîne SMILES
[nH]1c2c(c(c1)OC(=O)C)cccc2
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
Clé InChI
JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 129 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable