Documents
8.20696
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidinethione
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Imidazolidinethione, N,N′-Ethylenethiourea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H6N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
202-506-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
710 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
240 °C/1010 hPa
Pf
199 °C
Température de transition
flash point 253 °C
Solubilité
8 g/L
Densité
1.4 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
750‑900 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Clé InChI
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)