Principaux documents
8.20064
Sigma-Aldrich
S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide
for synthesis
Synonyme(s) :
S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide, AET
10 G
64,70 €
64,70 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
64,70 €
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2CH2SC(=NH)NH2 · 2HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
200-257-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
64,70 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
188-191 °C
Solubilité
50 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S(CCN)C(=[N+H2])N.[Br-].Br
InChI
1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
Clé InChI
XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 188 °C
Melting range (upper value): ≤ 191 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable