Principaux documents
03940
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidinethione
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N,N′-éthylènethiourée
100 G
54,10 €
54,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
54,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.16
Beilstein:
106275
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
54,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
196-200 °C (lit.)
196-200 °C
Solubilité
water: soluble 27.4 g/L at 20 °C
Groupe fonctionnel
thiourea
Chaîne SMILES 
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Clé InChI
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Huimin Jia et al.
The Journal of surgical research, 172(1), 131-136 (2010-10-05)
This study was designed to investigate the expression of Notch-1 and Jagged-2 in the terminal hindgut in ethylenethiourea (ETU)-exposed rat embryos with anorectal malformations (ARMs) and its potential association with the maldevelopment of the terminal hindgut in ARMs. ETU-exposed ARMs
D Boers et al.
Human & experimental toxicology, 27(9), 721-727 (2008-12-02)
We conducted a multicenter prospective study to assess the effects of occupational exposure to ethylenebisdithiocarbamate fungicides and/or other pesticides on self-reported asthma and asthmatic symptoms. This multicenter study was conducted among 248 workers exposed to pesticides and 231 non-exposed workers
Reiko Kaneko et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 53(1), 52-56 (2012-03-28)
An improved analysis method for 2-mercaptoimidazoline in rubber products containing chlorine was developed. 2-Mercaptoimidazoline (20 µg/mL) is detected by means of TLC with two developing solvents in the official method. But, this method is not quantitative. Instead, we employed HPLC
Ethylene thiourea.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 191-194 (2011-08-20)
Hongmei Pan et al.
Wei sheng yan jiu = Journal of hygiene research, 39(1), 79-82 (2010-04-07)
To investigate the effects of ethylenethiourea (ETU) on thyroglobulin (TG) secretion and iodide uptake of FRTL-5 cells. FRTL-5 cells were treated with 30, 150 and 270 microg/ml ETU, the cytotoxicity was tested by MTT and 3H-TdR, the synthesis and secretion