Principaux documents
8.20638
Sigma-Aldrich
Methyl hexanoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl hexanoate, Methyl caproate, Caproic acid methyl ester, Hexanoic acid methyl ester
5 ML
25,20 €
250 ML
87,50 €
25,20 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
25,20 €
250 ML
87,50 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-425-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
25,20 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
3.7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
151 °C/1013 hPa
Pf
-71 °C
Température de transition
flash point 41 °C
Densité
0.88 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.885
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
99.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37.5 °C - closed cup