Principaux documents
8.14927
Sigma-Aldrich
Methyl octanoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl octanoate, Methyl caprylate
25 ML
35,30 €
100 ML
81,40 €
35,30 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
35,30 €
100 ML
81,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-835-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,30 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 34.2 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
193 °C/1013 hPa
Pf
-40 °C
Température de transition
flash point 68 °C
Densité
0.877 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.878
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup