148997
Methyl valerate
99%
Synonyme(s) :
Methyl pentanoate
36,00 €
About This Item
36,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
pb
128 °C (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
84.2 °F
Point d'éclair (°C)
29 °C