Documents
8.20351
Sigma-Aldrich
Crotonoyl chloride
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
Crotonoyl chloride, Crotonic acid chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.53
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
234-010-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Température de transition
flash point 40.5 °C
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
Clé InChI
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.090
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.9 °F
Point d'éclair (°C)
40.5 °C