Principaux documents
157430
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyryl chloride
97%
25 ML
94,40 €
94,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
94,40 €
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2CHC(O)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
94,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
137-139 °C (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES 
CCC(CC)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
SMUKODJVMQOSAB-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Ethylbutyryl chloride was used in syntheses of bicyclic thiophene derivatives.[1]
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Joseph L Duffy et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(5), 1401-1405 (2005-02-17)
A novel class of antagonists of the human glucagon receptor (hGCGR) has been discovered. Systematic modification of the lead compound identified substituents that were essential for activity and those that were amenable to further optimization. This SAR exploration resulted in