Documents
8.20293
Sigma-Aldrich
Sodium chloroacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium chloroacetate, Chloroacetic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H2ClNaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
223-498-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
95 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.5-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Température de transition
flash point 270 °C
Masse volumique apparente
850 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
518.0 °F
Point d'éclair (°C)
270 °C