Documents
8.20258
Sigma-Aldrich
5-Isopropyl-2-methylphenol
for synthesis
Synonyme(s) :
5-Isopropyl-2-methylphenol, 2-Methyl-5-isopropylphenol, Isothymol, Carvacrol
About This Item
Formule linéaire :
2-(CH3)-5-[CH(CH3)2]C6H3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
207-889-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
3 °C
Température de transition
flash point >100 °C
Solubilité
1.25 g/L
Densité
0.98 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
Clé InChI
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C