Principaux documents
8.20058
Sigma-Aldrich
Amyl formate
for synthesis
Synonyme(s) :
Amyl formate, Pentyl formate, Formic acid amyl ester, Formic acid pentyl ester
100 ML
101,00 €
101,00 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
Changer de vue
100 ML
101,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HCOO(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
211-340-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
101,00 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
Pression de vapeur
70 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.7-10 % (v/v)
pb
129-131 °C/1013 hPa
Pf
-73 °C
Température de transition
flash point 26 °C
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CCCCC)C=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.889
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
78.8 °F
Point d'éclair (°C)
26 °C