Principaux documents
8.20030
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine monohydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethylenediamine monohydrate, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethanediamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H8N2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-468-6
Pression de vapeur
12 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99% (acidimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
385 °C
Puissance
866 mg/kg LD50, oral (Rat)
560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.7-16.6 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
118 °C/1013 hPa
Pf
8-10 °C
Température de transition
flash point 42 °C
Densité
0.963 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H8N2.H2O/c3-1-2-4;/h1-4H2;1H2
Clé InChI
XZUAPPXGIFNDRA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.961 - 0.964
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
42 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)