Principaux documents
8.18694
Sigma-Aldrich
Allyl acetoacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Allyl acetoacetate, Acetoacetic acid allyl ester
100 ML
119,00 €
119,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025Détails
Changer de vue
100 ML
119,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2COOCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
214-269-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
119,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025Détails
Pression de vapeur
0.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
300 °C
Puissance
259 mg/kg LD50, oral (Rat)
266 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
1.15 % (v/v)
pH
3.7 (20 °C, 48 g/L in H2O)
pb
87-91 °C/13 hPa
Pf
<-70 °C
Température de transition
flash point 67 °C
Solubilité
48 g/L
Densité
1.038 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CC=C)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-4-10-7(9)5-6(2)8/h3H,1,4-5H2,2H3
Clé InChI
AXLMPTNTPOWPLT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.036 - 1.041
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup