Documents
8.18534
Sigma-Aldrich
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
223-743-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥88.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
58 °C/17 hPa
Température de transition
flash point 44 °C
Densité
0.84 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H16/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3/h6H,1-5H3
Clé InChI
WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.843
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup