Principaux documents
462306
Sigma-Aldrich
Lithium pentamethylcyclopentadienide
Synonyme(s) :
(1,2,3,4,5-Pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)lithium, 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadienyllithium, Lithium 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienide, Lithium pentamethylcyclopentadiene, Pentamethylcyclopentadienyllithium
1 G
88,50 €
88,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
88,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
>230 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.Li.H/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h1-5H3;;
Clé InChI
BYQDFKHYKXKKFK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Catalytic base in palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Pictogrammes
FlameHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges