Assay (argentometric): ≥ 99.0 % Melting range (lower value): ≥ 190 °C Melting range (upper value): ≤ 193 °C Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable