Principaux documents
8.18246
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
25 G
82,70 €
100 G
232,00 €
82,70 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
82,70 €
100 G
232,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)4NBF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
207-055-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
82,70 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
crystals
Pf
365-368 °C
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[B]([F-])(F)(F)F.[N+](CC)(CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Assay (ex H₃BO₃): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable