Principaux documents
8.18055
Sigma-Aldrich
Potassium osmate dihydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Potassium osmate dihydrate
1 G
136,00 €
136,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
136,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
K2O4Os · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
243-247-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
136,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
2694 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Os](=O)(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].O.O
InChI
1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Clé InChI
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay osmium (ICP): ≥ 98.0 %
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable