Documents
8.18028
Sigma-Aldrich
Formic acid-triethylamine 5:2 addition compound
for synthesis
Synonyme(s) :
Formic acid-triethylamine 5:2 addition compound
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H40N2O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352401
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Température de transition
flash point 110 °C
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
Clé InChI
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.034 - 1.036
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable