Documents
8.17059
SAFC
Citrate de triéthyle
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Citrate de triéthyle, Ester triéthylique de l'acide citrique
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
201-070-7
Agence
ChP
JPE
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.0025 hPa ( 25 °C)
Description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,JPE,NF
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
viscous liquid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
294 °C/1013 hPa
Pf
-55 °C
Température de transition
flash point 150 °C
Densité
1.135 g/cm3 at 25 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le citrate de triéthyle est généralement utilisé comme agent tampon, antioxydant, régulateur de pH ou plastifiant dans l'enrobage des médicaments.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
311.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
155 °C - closed cup