27502
Trimethyl citrate
≥98.0%
Synonyme(s) :
1,2,3-Trimethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, 3-Hydroxy-3-methoxycarbonylpentanedioic acid dimethyl ester
90,70 €
About This Item
90,70 €
Produits recommandés
Essai
≥98.0%
Forme
crystals
Pf
75-78 °C
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES
COC(=O)CC(O)(CC(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C9H14O7/c1-14-6(10)4-9(13,8(12)16-3)5-7(11)15-2/h13H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
HDDLVZWGOPWKFW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable