Principaux documents
8.16125
Sigma-Aldrich
Benzyl butyrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzyl butyrate
100 ML
41,50 €
500 ML
97,30 €
41,50 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
41,50 €
500 ML
97,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-105-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
41,50 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
11.97 hPa ( 109 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
2330 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
235-242 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 107 °C
Densité
1.01 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(Cc1ccccc1)C(=O)CCC
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
Clé InChI
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.010
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup