Principaux documents
8.14658
Sigma-Aldrich
Copper(II) bromide
for synthesis
Synonyme(s) :
Copper(II) bromide, Copper dibromide
50 G
31,80 €
250 G
75,90 €
31,80 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
31,80 €
250 G
75,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Br2Cu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-167-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
31,80 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystals
Puissance
536 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
900 °C/1013 hPa
Pf
498 °C
Solubilité
1200 g/L
Densité
4.71 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
2000 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cu](Br)Br
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3