Documents
8.08634
Sigma-Aldrich
Ethyl tridecanoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl tridecanoate, Tridecanoic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
248-929-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
Clé InChI
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.864
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable