407704
4-Methylmorpholine
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonyme(s) :
NMM
79,40 €
About This Item
79,40 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
18 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Produit purifié par
glass distillation
redistillation
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
pH
10.6 (20 °C, 50 g/L)
pb
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
Pf
−66 °C (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
Clé InChI
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter