Principaux documents
8.08315
Sigma-Aldrich
p-Toluidine
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline, 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.15
Beilstein:
471281
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-403-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Puissance
336 mg/kg LD50, oral (Rat)
890 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
6.6 %
dilution
(for synthesis)
pb
200  °C/1,013 hPa
200 °C (lit.)
Pf
41-46 °C (lit.)
Température de transition
flash point 87 °C
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
Clé InChI
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optical, mechanical, and electrical properties of organic nonlinear optical p-Toluidine p-Toluenesulfonate single crystal: This study describes the growth and properties of p-Toluidine p-Toluenesulfonate crystals, focusing on their potential in nonlinear optical applications. (S Sagadevan, P Murugasen, 2014).
  • Enhanced Oxidation of p-Toluidine Using Supported Zeolite Nanoparticles: The research explores the oxidation of p-toluidine by hydrogen peroxide with zeolite-supported magnetite, highlighting improvements in reaction efficiency. (KH Alharbi et al., 2023).
  • Characterization of physical, thermal, and spectroscopic properties of biofield energy treated p-phenylenediamine and p-toluidine: This study evaluates changes in the properties of p-toluidine due to biofield energy treatment, with implications for industrial applications. (MK Trivedi et al., 2015).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)