Documents
8.08314
Sigma-Aldrich
m-Toluidine
for synthesis
Synonyme(s) :
m-Toluidine, 3-Methylaniline, 3-Aminotoluene
About This Item
Formule linéaire :
3-(CH3)C6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-583-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
pH
7 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
204 °C/1013 hPa
Pf
-30 °C
Température de transition
flash point 90 °C
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
Clé InChI
JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,988 - 0,989
Identity (IR): conforms
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)