Principaux documents
8.08276
Sigma-Aldrich
Triethoxyvinylsilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Triethoxyvinylsilane, O,O′,O′′-Triethylvinylsilanetriol, Vinyltriethoxysilane
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)3SiCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
201-081-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
265 °C
Puissance
7280 mg/kg LD50, oral (Rat)
9100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.53-15 % (v/v)
pb
156 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 38 °C
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](OCC)(OCC)(OCC)C=C
InChI
1S/C8H18O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup