Documents
8.14173
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 250
for synthesis
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol dimethyl ether 250
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Nomenclature NACRES :
NA.05
Pression de vapeur
<1 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
210 °C (DIN 51794)
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.5 % (v/v)
kinematic viscosity
7.8 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
241 °C
Pf
-23 °C
Température de transition
flash point 135 °C
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Polyethylene glycol dimethyl ether 250 for synthesis. CAS 24991-55-7, chemical formula CH₃O(CH₂CH₂O)nCH₃.
Remarque sur l'analyse
Hydroxyl value: ≤ 30
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.038
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
275.0 °F
Point d'éclair (°C)
135 °C