P3265
Poly(éthylène glycol)
average MN 400
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Poly(éthylène glycol), average mol wt 400
Forme
liquid
Poids mol.
average mol wt 400
Indice de réfraction
n/D 1.465 (20 °C)
Viscosité
7.3 cSt (210 °F)
Pf
4-8 °C
Solubilité
water: 100 mg/mL
Densité
1.1254 g/cm3 at 20 °C
1.0930 g/cm3 at 60 °C
Chaîne SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves