Documents
8.07063
Sigma-Aldrich
Propionyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Propionyl chloride, Propionic acid chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-170-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
106 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
270 °C
Puissance
823 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
3.6-11.9 % (v/v)
Point d'ébullition
80 °C/1013 hPa
Pf
-94 °C
Température de transition
flash point 6.5 °C
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
Clé InChI
RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Propionyl Chloride in Anticancer Research: Propionyl chloride is used in the synthesis of novel quinazolinone acetamides evaluated for their anticancer properties (Hakim et al., 2022).
  • Propionyl Chloride in Antibacterial Agents: Used in the synthesis of nonphenolic diarylheptanoids to study their antibacterial activities (Demir et al., 2020).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.057 - 1.059
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup