Documents
8.01977
Sigma-Aldrich
Butyryl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Butyryl chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
205-498-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
39 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
280 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.5-7.3 % (v/v)
Indice de réfraction
n20/589 1.412
Point d'ébullition
101-105 °C/1013 hPa
Pf
-89 °C
Température de transition
flash point 18 °C
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Clé InChI
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.017 - 1.019
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Point d'éclair (°C)
18 °C - DIN 51755 Part 1