Principaux documents
8.05805
Sigma-Aldrich
Quinaldine
for synthesis
Synonyme(s) :
Quinaldine, 2-Methylquinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-085-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1230 mg/kg LD50, oral (Rat)
1870 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.9 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
pb
246.9 °C/1013 hPa
Pf
-2 °C
Température de transition
flash point 79 °C
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
n1c2c(ccc1C)cccc2
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
Clé InChI
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.059 - 1.061
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup