Principaux documents
W333603
Sigma-Aldrich
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine
99%, FG
Synonyme(s) :
hazelnut pyrazine
W333603-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
155,00 €
1 KG
1 060,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W333603-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
155,00 €
1 KG
1 060,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro FEMA:
3336
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11303
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.056
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
Densité
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
hazelnut; meaty; vegetable
Chaîne SMILES 
CCc1ncc(C)nc1CC
InChI
1S/C9H14N2/c1-4-8-9(5-2)11-7(3)6-10-8/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
PSINWXIDJYEXLO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter