Principaux documents
8.05334
Sigma-Aldrich
Ethyl laurate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl laurate, Ethyl dodecanoate, Lauric acid ethyl ester
5 ML
25,00 €
250 ML
49,40 €
25,00 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
25,00 €
250 ML
49,40 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)10COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-386-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
25,00 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.1 hPa ( 60 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>300 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
272 °C/1013 hPa
Pf
-2 °C
Température de transition
flash point 138 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CC)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
Clé InChI
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.861 - 0.863
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup