Documents
359122
Sigma-Aldrich
Iodine trichloride
97%
Synonyme(s) :
Trichloroiodine
About This Item
Formule linéaire :
ICl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[I](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
Clé InChI
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Iodine trichloride (ICl3) is an inorganic compound that is commonly used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is also used in the halogenation of organic compounds, and oxidative cleavage of carbon-carbon bonds.
Application
Iodine trichloride can be used:     
  • In the halogenation of aromatic compounds to prepare corresponding chlorinated derivatives.      
  • To oxidize primary and secondary alcohols to aldehydes and ketones.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges