8.04323
1,6-Diaminohexane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.25 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
305 °C
Puissance
850 mg/kg LD50, oral (Rat)
1110 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.9-7.6 % (v/v)
pH
12.4 (25 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
199-204 °C/1013 hPa
Pf
39-42 °C
Température de transition
flash point 85 °C
Solubilité
490 g/L
Densité
0.83 g/cm3 at 60 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
Clé InChI
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Application
- Antibacterial Activity of Schiff Bases Derived from 1,6-Diaminohexane: Discusses the synthesis and antibacterial properties of Schiff bases derived from 1,6-diaminohexane, presenting a QSAR study with quantum mechanics (NJB Kangah et al., 2017).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup