Principaux documents
8.03603
Sigma-Aldrich
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, Pyrrolidino[1,2:a]1,4,5,6-tetrahydropyrimidine, DBN
25 ML
109,00 €
100 ML
329,00 €
109,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
109,00 €
100 ML
329,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
221-087-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
109,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
pb
110 °C/20 hPa
Température de transition
flash point 94 °C
Densité
1.04 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
Clé InChI
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.041
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup