Principaux documents
8.02921
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromohexane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,6-Dibromohexane, Hexamethylene bromide
250 ML
92,10 €
92,10 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Changer de vue
250 ML
92,10 €
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)6Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
211-067-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
92,10 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Puissance
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
-85 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
1.61 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
BrCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Clé InChI
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.604 - 1.606
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1