Principaux documents
D63809
Sigma-Aldrich
1,6-Dichlorohexane
98%
Synonyme(s) :
Hexamethylene dichloride
100 G
51,50 €
500 G
85,50 €
51,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
51,50 €
500 G
85,50 €
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)6Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.07
Beilstein:
773673
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
87-90 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCCCCCCl
InChI
1S/C6H12Cl2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Clé InChI
OVISMSJCKCDOPU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
165.0 - 170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73.9 - 77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Mohsen Ghafari et al.
Journal of hazardous materials, 351, 117-123 (2018-03-12)
A novel one-step hyper-cross-linking method, using 1,2-dichloroethane (DCE) and 1,6-dichlorohexane (DCH) cross-linkers, expands the micropore volume of commercial styrenic polymers. Performance of virgin and modified polymers was evaluated by measuring hexane, toluene, and methyl-ethyl-ketone (MEK) adsorption capacity, adsorption/desorption kinetics, and
Heyan Jiang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(34), 8280-8285 (2017-03-24)
The effect of chain structure on flexibility and stability of macromolecules containing weak P-Fe metal coordination bonds is studied. Migration insertion polymerization (MIP) of FpC